Learn More
1,2,3-Trichloropropane in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3-Trichloropropane |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 96-18-4 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C3H5Cl3 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00000946 |
| InChI-Schlüssel | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | ClCC(Cl)CCl |
| Show More |