Learn More
1,2,3-Trichloropropane in Methyl-tert.butylether 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900314 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12900314 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12900314 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P856300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichloropropane
Verpackung Ampulle
CAS 96-18-4
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H5Cl3
Konzentration 10 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00000946
InChI-Schlüssel CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES ClCC(Cl)CCl
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlorpropan
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Menge 10 mL
ChEBI CHEBI:34036