missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MET(phospho Y1349) & MET Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16171564
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16171564 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16171564 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DP0083.1Set

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the MET protein, and the other against the specific Y1349 phosphorylated site of MET for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Spezifikation

Antigen MET
Anwendungen In situ PLA
Konjugat Unconjugated
Gen met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
Gen-Alias AUTS9/HGFR/RCCP2/c-Met
Gensymbole MET
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4233
Enthält Antibody pair set content: 1. Phospho-MET Y1349 rabbit polyclonal antibody (20 ul) With 0.09% sodium azide. 2. MET mouse purified polyclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp Ab Pair
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.