Learn More
Mestranol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460628 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460628 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1698.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mestranol
CAS 72-33-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mestranol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mestranol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, 3-methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 17alpha-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-17beta-hydroxy-Delta1,3,5(10)-estratriene, 17alpha-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17alpha-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17alpha-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17beta-ol, 3-O-Methyl-17alpha-ethynylestradiol, delta-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17alpha)-
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17R)-17-Ethinyl-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 310.43
Menge 10 mg
Formelmasse 310,1933 g/mol