Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplification Kit
Amplifikation bereits ab einer RNA-Zugabe von 50 pg für die Array-Analyse
Marke: Invitrogen™ AMB17915
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: Das MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA-Amplifikationskit enthält: T7 Oligo(dT)-Primer, ArrayScript™ RT, Rnase-Inhibitor, 10x Erststrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, Rnase H, T7 Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, Biotin-NTP-Gemisch und Kontroll-RNA (1 mg/ml HeLa Gesamt-RNA), Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, 5x Array-Fragmentierpuffer, aRNA-Filterkassetten, aRNA-Entnahmeröhrchen, cDNA-Filterkassetten und -röhrchen, cDNA-Elutionsröhrchen, nukleasefreies Wasser und eine detaillierte Bedienungsanleitung.
Beschreibung
Das Expressionsprofiling mit Gen-Arrays ist mittlerweile die am weitesten verbreitete Methode zur Beurteilung der Genexpression in genomweiten Maßstab. Die primäre Einschränkung dieser Technologie ist der Bedarf an großen Mengen RNA für die Array-Hybridisierung. Diese Hürde wird in der Regel durch die Verwendung von T7-RNA-Polymerase–geleiteter Transkription von cDNA (gewonnen aus Gesamt-RNA-Proben) zur Amplifikation ausreichender Mengen cRNA überwunden. Diese Amplifikationsmethode ist die Grundlage des MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplifikationskits.
Verbesserungen bei der Biotin-Kennzeichnung
Der IVT-Reaktionsschritt des MessageAmp II-Biotin Enhanced Kit-Verfahrens wurde für eine effektive Biotin-Kennzeichnung optimiert. Das Kit wurde für Anwenderfreundlichkeit um einen NTP-Mix mit biotinyliertem UTP erweitert. Andere Optimierungen haben Empfindlichkeit und Ausbeute erhöht, so dass nur 50 ng der Eingabe-RNA ausreicht, um nach nur einer einzigen Amplifikationsrunde genügend aRNA für die Array-Analyse zu produzieren. Diese Kits enthalten nicht genügend Reagenzien für zwei Amplifikationsrunden. Wenn Ihre Experimente zwei Amplifikationsrunden erfordern, müssen Sie zusätzlich zum MessageAmp II aRNA-Amplifikationskit das MessageAmp II-Biotin-Kit erwerben.
Zubehörprodukt
Das MessageAmp II aRNA-Amplifikationskit (Kat.-Nr. Nr. AM1751) ist verfügbar, falls zusätzliche Reagenzien für zwei aRNA-Amplifikationsrunden benötigt werden.
- Ein im Lieferumfang enthaltenes NTP-Gemisch enthält biotinyliertes UTP
- Enthält ausreichend Reagenzien für 100 aRNA-Amplifikationen in einer Runde
- Nachweis von mehr Genen aufgrund des erhöhten prozentualen Anteils vorhandener Calls
- Erhalten Sie ausreichende Mengen amplifizierter RNA aus einer einzigen Amplifikationsrunde mit nur 50 ng Eingangs-RNA
- Biotinyliertes Nukleotid ist im optimierten NTP-Mix enthalten, wodurch die Einrichtungszeit reduziert und die Markierung maximiert wird
Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Amplifikation
Spezifikation
aRNA-Amplifikationskit | |
Ja | |
ArrayScript™ | |
Kit | |
100 Reaktionen |
Das MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA-Amplifikationskit enthält T7-Oligo(dT)-Primer, ArrayScript™ RT, RNase-Inhibitor, 10x Erstrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, RNase H, T7 Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, Biotin-NTP-Gemisch und Kontroll-RNA (1 mg⁄ml HeLa Gesamt-RNA), die alle bei –20 °C zu lagern sind. Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, 5x Array-Fragmentationspuffer aRNA-Filterkassetten, aRNA-Entnahmeröhrchen, cDNA-Filterkassetten + Röhrchen, cDNA-Elutionsröhrchen, Nuklease-freies Wasser sowie detaillierte Bedienungsanleitung bei Raumtemperatur lagern. | |
Direkte Markierung | |
Poly(A+) RNA, Gesamt-RNA | |
Ambion™, MessageAmp™ |