missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesoridazin, TRC

Artikelnummer. 30003632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003632 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2257605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5588-33-0
Summenformel C21 H26 N2 O S2
Molekulargewicht (g/mol) 386.57
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)- (7CI,8CI), 1-Methyl-2-[2-[2-(methylsulfinyl)phenothiazin-10-yl]ethyl]piperidine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine, Mesoridazine, NSC 186066, Serentil, TPS 23, Thioridazine-2-sulfoxide
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-Methylsulfinylphenothiazin
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mesoridazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formelmasse 386.1487
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.