missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesoridazin Besylat, TRC

Artikelnummer. 30470149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470149 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22575550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32672-69-8
Summenformel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 544.75
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate)
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure; 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-Methylsulfinylphenothiazin
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mesoridazine Besilate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formelmasse 544.1524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.