Learn More
Mesoridazinbesilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462304 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462304 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0116.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mesoridazine Besilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure; 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 544.75
Menge 10 mg
Formelmasse 544,1524 g/mol