Learn More
meso-Tetraphenylporphin, TRC
Artikelnummer. 30454206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3105005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Tetraphenylporphine
CAS 917-23-7
Summenformel C44H30N4
Menge 5 g
Synonym 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, α,β,γ,Δ-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-22H,24H-prophyrin, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, NSC 18506, NSC 640184, TPP, TPP (Chelating Agent), Tetraphenylporphine, Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphyrin
InChI-Formel InChI=1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMILES C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccc3)c4ccc(n4)c(c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccc7)c8ccc(n8)c2c9ccccc9
IUPAC-Name (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-Tetraphenyl-21,23-dihydroporphyrin
Molekulargewicht (g/mol) 614.74
Formelmasse 614.247