Learn More
Meso-Hydrobenzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
meso- Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso- hydrobenzoin phosphite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesohydrobenzoin wurde bei der Herstellung von Transmethylmesohydrobenzoinphosphit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Mesohydrobenzoin wurde bei der Herstellung von Transmethylmesohydrobenzoinphosphit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | meso-Hydrobenzoin |
| Schmelzpunkt | 134°C to 136°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2050814 |
| Merck Index | 14,4777 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot alcohol or chloroform. |
| Formelmasse | 214.27 |
| Reinheit (%) | 99% |