Learn More
Meso-2,3-Dibromosuccinylsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475817 2500 g 2500 Gramm
11455817 100 g 100 Gramm
11428830 250 g 250 Gramm
11465817 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24382.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Meso-2,3-Dibromosuccinsäure wird bei der organischen Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer löslich in Wasser und Methylchlorid.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-36-6
Summenformel C4H2Br2O4
Molekulargewicht (g/mol) 273.87
MDL-Nummer MFCD00066439
InChI-Schlüssel FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Synonym 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
PubChem CID 641611
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3-Dibrombutandisäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Schmelzpunkt ∼280°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1725173
Merck Index 14,3029
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and methenyl chloride.
Formelmasse 275.89
Reinheit (%) 98%