Learn More
Mesna, TRC
Artikelnummer. 30465607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465607 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2257501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesna
CAS 19767-45-4
Summenformel C2 H5 O3 S2 . Na
Menge 1 g
Synonym Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate, Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, monosodium salt (8CI, 9CI), 2-Mercapto-1-ethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, D 7093, MeSH ID: D015080, Mesnex, Mesnum, Mistabron, Mistabronco, Mitexan, Mucofluid, Prehepon, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, UCB 3983, Uromitexan
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
IUPAC-Name Natrium;-2-sulfanylethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 164.18
Formelmasse 163.9578