Learn More
Mesitylenesulfonsäure-Dihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456996
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456996 25 g 25 Gramm
11466996 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25321.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 835617-36-2 | C9H16O5S | 236.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 835617-36-2
Summenformel C9H16O5S
Molekulargewicht (g/mol) 236.282
MDL-Nummer MFCD00149535
InChI-Schlüssel LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
PubChem CID 15620344
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolsulfonsäure;dihydrat
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylenesulfonic acid dihydrate
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 1961501
Formelmasse 236.29 (200.26 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%