Learn More
(Mesitylen)Tungsten-Tricarbonyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11334507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039589.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12129-69-0
Summenformel C12H12O3W
Molekulargewicht (g/mol) 388.065
MDL-Nummer MFCD00015319
InChI-Schlüssel OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene
PubChem CID 10981963
IUPAC-Name Kohlenmonoxid; 1,3,5-Trimethylbenzol; Wolfram
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Mesitylene)tungsten tricarbonyl
Schmelzpunkt 165°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 388.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin