Learn More
Mesitylen, TRC
Artikelnummer. 30472029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472029 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM258390100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethylbenzene
CAS 108-67-8
Summenformel C9 H12
Menge 100 mL
Synonym Benzene, 1,3,5-trimethyl-, Mesitylene (8CI), 1,3,5-Trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzene, 3,5-Dimethyltoluene, NSC 9273, sym-Trimethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)cc(C)c1
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
Formelmasse 120.0939