Learn More
Mesitylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10408540
Mesitylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10408540
Marke: Thermo Scientific Acros 161322500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-67-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
MDL-Nummer MFCD00008538
InChI-Schlüssel AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8675g/mL
Siedepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CH3)3
Brechungsindex 1.4980 to 1.5000
Menge 250 mL
Beilstein 05, 406
Merck Index 15, 5977
Relative Dichte 0.8675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viskosität 0.834 mm2/s (20°C)
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0474333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2025 Artikelnummer161320010,161320025,161322500
ChargennummerA0472934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Artikelnummer161320025
ChargennummerA0463297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Artikelnummer161320010,161320025,161322500
ChargennummerA0459886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Artikelnummer161320010,161320025,161322500
ChargennummerA0459127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Artikelnummer161320010,161320025,161322500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Trimethylbenzene
Name des Produkts
Mesitylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >