Learn More
Mesitylen-2-Sulfonylhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491888 1 g 1 Gramm
15401898 5 g 5 Gramm
15411898 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55586.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16182-15-3
Summenformel C9H14N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.283
MDL-Nummer MFCD00007585
InChI-Schlüssel JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
PubChem CID 85321
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolsulfonhydrazid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene-2-sulfonyl hydrazide
Schmelzpunkt 112°C to 114°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 2118380
Formelmasse 214.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver