Learn More
Mesitylen-2-Sulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499343 500 g 500 Gramm
11479343 25 g 25 Gramm
11489343 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11775.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.695 g/mol
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesitylen-2-Sulfonylchlorid wird als Reagenz für intramolekulare Laktamierungen und Lactonisierung verwendet. Schützt auch als Reagenz Guanidino-Gruppen und Tryptophan. Wird als Kupplungsreagenz in der Polynukleotid-Synthese verwendet
Löslichkeit
Löslich in Toluol (fast transparent).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-64-8
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.695
MDL-Nummer MFCD00007434
InChI-Schlüssel PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzolesulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 150°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1107601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene (almost transparency).
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 99%