Learn More
Mesitylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Mesitylacetonitrile |
| Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
| Siedepunkt | 120°C (1 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1942677 |
| Formelmasse | 159.23 |
| Reinheit (%) | 98% |