Learn More
Mesityloxid, 90+ %, Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022369
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
141-79-7
C6H10O
98.145
MFCD00008900
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
8858
4-Methylpent-3-en-2-on
CC(=CC(=O)C)C
141-79-7
C6H10O
98.145
MFCD00008900
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
8858
4-Methylpent-3-en-2-on
CC(=CC(=O)C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Mesityloxid wird als Lösungsmittel und bei der Herstellung von Methylisobutylketon durch Hydrierung, bei der Synthese von 2,3,4,5-Tetrahydro-1,3,3-Trimethyldipyrrin, einem entscheidenden Baustein bei der rationalen Synthese von Chlor- und Oxochlorinen, eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mesityl oxide
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich ≥90%
Geruch honigähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 4-Methyl-4-Penten-2-on
Brechungsindex 1.444
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1229
Beilstein 1361550
Merck Index 14,5908
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(30g/L).
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssig