missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesitoinsäure, TRC

Artikelnummer. 17971705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971705 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8960401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 480-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid, Mesitylenecarboxylic Acid, NSC 1119, NSC 203160;NSC 407983, beta-Isodurylic Acid
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzoesäure
SMILES Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mesitoic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 164.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.