Learn More
MES Sodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492722 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Artikelnummer. 11492722
Marke: MP Biomedicals 0215245410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-23-8
Summenformel C6H12NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.215
MDL-Nummer MFCD00065473
InChI-Schlüssel IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym mes sodium salt, sodium 2-morpholinoethanesulfonate, 2-n-morpholino ethanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate, sodium 2-4-morpholinyl ethanesulfonate, mes-na, 4-morpholineethanesulfonic acid sodium salt, sodium 4-morpholineethanesulfonate, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC-Name Natrium;2-Morpholin-4-Ylethansulfonat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1.003
Menge 10 g
Formelmasse 217.2
Physikalische Form Pulver