Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. p-3776691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10585714
Marke: Thermo Scientific Chemicals 397350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-23-8
Summenformel C6H12NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.215
MDL-Nummer MFCD00065473
InChI-Schlüssel IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC-Name Natrium;2-Morpholin-4-Ylethansulfonat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Extinktion 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Chemischer Name oder Material MES sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L.
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98.5% (after ion exchange)