Learn More
Melford MES-Natriumsalz
Artikelnummer. 30018472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018472 1 kg 1 Kilogramm
30018473 500 g 500 Gramm
30018471 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018472 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M220501000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MES-Natriumsalz, auch bekannt als 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Natriumsalz, ist ein zwitterionischer Puffer, der häufig in der biologischen und biochemischen Forschung eingesetzt wird.
MES-Natriumsalz, auch bekannt als 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Natriumsalz, ist ein zwitterionischer Puffer, der häufig in der biologischen und biochemischen Forschung eingesetzt wird.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird MES-Natriumsalz vorwiegend als Puffermittel eingesetzt, um einen stabilen pH-Wert in verschiedenen experimentellen Verfahren aufrechtzuerhalten. Es ist besonders wirksam im pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 und eignet sich daher für Anwendungen, die leicht saure bis neutrale pH-Bedingungen erfordern.
MES-Natriumsalz wird häufig bei der Proteinreinigung, Enzymassays und Elektrophoreseverfahren eingesetzt, bei denen ein bestimmter pH-Bereich aufrechterhalten werden muss. Seine Pufferkapazität und Stabilität innerhalb des gewünschten pH-Bereichs machen es für diese Anwendungen wertvoll.
Einer der wesentlichen Vorteile von MES-Natriumsalz ist seine Kompatibilität mit biologischen Systemen und Enzymen. Es beeinträchtigt die enzymatische Aktivität und andere biologische Prozesse nur minimal und gewährleistet so zuverlässige und genaue Ergebnisse.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES Sodium Salt
CAS 71119-23-8
Menge 1 kg
Summenformel C6H12NNaO4S