Learn More
MES, Monohydrat, freie Säurelinie, Kristall, ulrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15588204 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
200 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15588204
Marke: Avantor J.T.Baker 401402
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym MES-Monohydrat, 2-Morpholinoethansulfonsäure Hydrat, MES-Hydrat, MES-Pufferhydrat, 4-Morpholinethansulfonsäure Monohydrat, 4-Morpholinethansulfonsäure, Monohydrat, 2-4-Morpholinyl Ethansulfonsäurehydrat, MES-Hydratpuffer, 4-Morpholinethansulfonsäure, Hydrat 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES
Namenshinweis Monohydrat, freie Säurelinie
Verpackung Poly-Flasche
Menge 200 g
Formelmasse 213.25
Güte UltraPure Bioreagenz
Physikalische Form Kristalle