Learn More
MES-Monohydrat, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446581 10 g -
11456581 100 g 100 Gramm
11466581 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446581 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219483510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Puffer mit freier MES-Säure lässt sich durch Titrieren der freien Säure mit Natriumhydroxid auf den gewünschten pH-Wert (pKa ±1) herstellen. Alternativ können zum Erreichen des den gewünschten pH-Werts Volumina äquimolarer Anteile von freier ME
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4432-31-9
Summenformel C6H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 195.233
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethansulfonsäure
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Formelmasse 213.26
Reinheit (%) 99.6%