Learn More
MES-Monohydrat, ≥98,5 % (Trockensubstanz), Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15875318 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15875318 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15835178 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15875318 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J18886.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.40 CHF
    434.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 95.75 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES Monohydrate
Schmelzpunkt ∼308°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Menge 1 kg
Beilstein 141319
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Kristallpulver