Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Hydrat, 99+%
Artikelnummer. 10721414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10721414
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172590025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1266615-59-1
Summenformel C6H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 195.23
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC-Name 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Extinktion (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material MES hydrate
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Namenshinweis 0.99
Schmelzpunkt 243.0°C
Farbe Weiß
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Physikalische Form Pulver oder nadelähnliche Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 14, 5902
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 195.23
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie