Spezifikation
| Extinktion | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | MES hydrate |
| Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) (1 cm cell) |
| Namenshinweis | 0.99 |
| Schmelzpunkt | 243.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
| Physikalische Form | Pulver oder nadelähnliche Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Mehr anzeigen |