Learn More
Tocris Bioscience™ MES, free acid
Beschreibung
MES, free acid is a commonly used as a buffer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid |
| CAS | 4432-31-9 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 250 g |
| Summenformel | C6H13NO4S |
| Formelmasse | Observed MW: 195.24 |