Learn More
MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494209 500 mL 500 Milliliter
15484209 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61656.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
MES wird häufig als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine auf Bis-Tris-Gelen verwendet sowie als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen. Es kommt zudem in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung zum Einsatz. Diese sterile Lösung eignet sich für Zellkulturen und molekularbiologische Anwendungen. Sie kommt auch häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.