Learn More
MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042168
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15404149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61556.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
MES wird häufig als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine auf Bis-Tris-Gelen verwendet sowie als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen. Es kommt zudem in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung zum Einsatz. Diese sterile Lösung eignet sich für Zellkulturen und molekularbiologische Anwendungen. Sie kommt auch häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5 M bei 20 °C).
Hinweise
Die Lösungen sind monatelang bei 2 – 8 °C stabil. Sterilisieren durch Filtration durch 0.2 mm-Filter. Autoklavieren wird für Sulfonsäure-Puffer nicht empfohlen. Wenn Puffer Nuklease-frei sein müssen, behandeln Sie zuerst das Wasser, und fügen Sie den Puffer nach dem Autoklavieren hinzu. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, werden sie gelb (obwohl sich der pH-Wert nicht messbar ändert). Die Identität des gelben Abbauprodukts ist unbekannt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
MDL-Nummer MFCD00283848
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.5 M at 20°C).