Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 6.0
Beschreibung
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MES buffer soln. |
Konzentration | 1.0 M |
pH | 6.0 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 250 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N14L534 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60763.AP,J60763.AK |
R01L524 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60763.AP,J60763.AK |
R01L523 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60763.AP,J60763.AK |
N14L534 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J60763.AP,J60763.AK |
Z27K514 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | J60763.AP,J60763.AK |