Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 5.5 Artikelnummer.: 15455599
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 5.5
Artikelnummer. 15455599
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15455599
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63341.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
MDL-Nummer MFCD00283848
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 5.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY18K549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 ArtikelnummerJ63341.AP,J63341.AK
ChargennummerX27K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 ArtikelnummerJ63341.AP,J63341.AK
ChargennummerZ10K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 ArtikelnummerJ63341.AP,J63341.AK
ChargennummerW28K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 ArtikelnummerJ63341.AP,J63341.AK
ChargennummerQ29K508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 ArtikelnummerJ63341.AP,J63341.AK
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 5.5 >