Learn More
MES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432879 100 mL 100 Milliliter
15442879 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60031.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL