Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 5.0
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Beschreibung
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES wird häufig als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine auf Bis-Tris-Gelen verwendet sowie als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen. Es kommt zudem in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung zum Einsatz. Diese sterile Lösung eignet sich für Zellkulturen und molekularbiologische Anwendungen. Sie kommt auch häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5 M bei 20 °C).
Hinweise
Die Lösungen sind monatelang bei 2 – 8 °C stabil. Sterilisieren durch Filtration durch 0.2 mm-Filter. Autoklavieren wird für Sulfonsäure-Puffer nicht empfohlen. Wenn Puffer Nuklease-frei sein müssen, behandeln Sie zuerst das Wasser, und fügen Sie den Puffer nach dem Autoklavieren hinzu. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, werden sie gelb (obwohl sich der pH-Wert nicht messbar ändert). Die Identität des gelben Abbauprodukts ist unbekannt.
MES wird häufig als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine auf Bis-Tris-Gelen verwendet sowie als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen. Es kommt zudem in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung zum Einsatz. Diese sterile Lösung eignet sich für Zellkulturen und molekularbiologische Anwendungen. Sie kommt auch häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5 M bei 20 °C).
Hinweise
Die Lösungen sind monatelang bei 2 – 8 °C stabil. Sterilisieren durch Filtration durch 0.2 mm-Filter. Autoklavieren wird für Sulfonsäure-Puffer nicht empfohlen. Wenn Puffer Nuklease-frei sein müssen, behandeln Sie zuerst das Wasser, und fügen Sie den Puffer nach dem Autoklavieren hinzu. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, werden sie gelb (obwohl sich der pH-Wert nicht messbar ändert). Die Identität des gelben Abbauprodukts ist unbekannt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MES buffer soln. |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
pH | 5.0 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.5 M at 20°C). |