Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0
Description
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES wird als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine (z. B. 13 kDa) auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird auch in der Kationenaustauschchromatographie und als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Es wird in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung verwendet. MES ist auch als nicht koordinierender Puffer in der Chemie mit Metallionen nützlich, da viele gängige Puffer (z. B. Phosphat und Acetat) leicht Koordinationskomplexe bilden. MES bindet nur schwach Ca, Mg, Mn, und es hat eine vernachlässigbare Bindung mit Cu(II).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼1,3 M).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | MES buffer soln. |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0.2 M |
| pH | 6.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 mL |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (∽1.3 M). |