Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 0.2 M-Pufferlösung, pH 5.5
Artikelnummer. 15465529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465529 500 mL 500 Milliliter
15455529 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465529 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63257.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.18 CHF
    90.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 20.53 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES wird als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine auf Bis-Tris-Gelen verwendet. Es wird auch als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 5.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.