Learn More
Invitrogen™ Human MERTK (cMER), GST Tag Recombinant Protein
Human MERTK (cMER), GST Tag Recombinant Protein
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006334 |
---|---|
Gen-Alias | MERTK (cMER), MER |
Kinase-Familie | AXL Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458473
|
Invitrogen™
PR6317A |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10321833
|
Invitrogen™
PV4112 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11583477
|
Invitrogen™
PV3627 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
MERTK (cMER) is involved in the retinal pigment epithelium (RPE) phagocytosis pathway, which is implicated in human retinal disease.
Spezifikation
NP_006334 | |
AXL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MERTK (cMER), MER | |
Human | |
GST Tag |