missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Meropenem-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 17943695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943695 10 mg 10 Milligramm
17941915 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17943695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22562010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 211238-34-5
Summenformel C17 H24 N3 O5 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 405.44
Synonym 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, (4R,5S,6S)- (9CI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:1), Meropenem sodium, Meropenem sodium salt
IUPAC-Name Natrium; (4R,5S,6R)-3-[(3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]Hept-2-en-2-carboxylat
SMILES [Na+].C[C@@H](O)[C@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Meropenem sodium salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O5S.Na/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10+,11+,12-;/m1./s1
Formelmasse 405.1334
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.