Learn More
Quecksilber-Standardlösung, für AAS, Lösung, 1 mg/ml Hg in 10 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 196125000
159.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10420861
  • 164.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Mercury standard solution
Kunststoffflasche
1.0200g/mL
Pulver, Granulate oder Stückchen
990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
Schwarz bis grau
101.0°C
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+) hydrate dinitrate
3084029
342.62
1 mg/ml Hg in 10% HNO3
7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
1.02
H2HgN2O7
MFCD00149736
-3.0°C
Löslichkeit in Wasser: löslich.
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
500 mL
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number196125000,196121000
ChargennummerA0456276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number196125000,196121000
ChargennummerA0450718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number196125000,196121000
ChargennummerA0397908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number196125000,196121000
ChargennummerA0392323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number196125000,196121000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quecksilber-Standardlösung, für AAS, Lösung, 1 mg/ml Hg in 10 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml-Kunststoffflasche