missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quecksilber-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 10 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
30 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Hg | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercury Standard |
CAS | 7697-37-2 |
Summenformel | HNO3 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1000µg/ml mercury
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, mercury
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'