Learn More
Quecksilber(II)-tellurid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury (II) telluride |
| Schmelzpunkt | 673°C |
| Farbe | Schwarz bis grau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN2025 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 328.19 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Mehr anzeigen |