Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10687412 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10687412
Marke: Fisher Chemical M/3200/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 296.64g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß