Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353358
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11353358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036286.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung als primäres Batterieelektrolyt und als Katalysator bei der Umwandlung von Acetylen in Acetaldehyd
Mercury(II) sulfate is used for gold and silver extraction, and to make other mercury compounds. Used as catalyst in the conversion of acetylene to acetaldehyde and used as a electrolyte in primary battery. It is commonly used as a catalyst in oxymercuration-demercuration, a type of electrophilic addition reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) sulfate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot sulfuric acid and sodium chloride solution. Insoluble in alcohol,acetone and ammonia.
Formelmasse 296.65
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to pale yellow powder
Dichte 6.470 g/cm3 at 20°C