Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407807
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11407807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16330.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin als Katalysator und bei der Extraktion von Gold und Silber verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in heißer H2SO4- und NaCl-Lösung. Unlöslich in Alkohol, Aceton, Ammoniak
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Lichtempfindlich. Feuchtigkeitsempfindlich. Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) sulfate
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 1000 g
Strukturformel HgSO4
UN-Nummer UN1645
Merck Index 14,5887
Löslichkeitsinformationen It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
Formelmasse 296.65
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 6.47