Learn More
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373718
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
11373718 250 g 250 Gramm
11353718 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11373718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039307.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-33-7
Summenformel H4HgI4K2
Molekulargewicht (g/mol) 790.44
MDL-Nummer MFCD00049656
InChI-Schlüssel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
IUPAC-Name Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-)
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Mercury(II) potassium iodide
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 250 g
Strukturformel K2HgI4
UN-Nummer UN2025
Merck Index 14,7688
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 786.4
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.3 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.