Learn More
Quecksilber(II)-oxid, gelb, Reagenzien-Gütegrad
Artikelnummer. 11361619
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012276.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Used as a chemical intermediate for mercury salts, organic mercury compounds, and chlorine monoxide, antiseptic in pharmaceuticals, component of dry cell batteries, pigment and glass modifier, fungicide, preservative in cosmetics, analytical reagent, formerly used in antifouling paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21908-53-2
Summenformel HgO
Molekulargewicht (g/mol) 216.59
MDL-Nummer MFCD00011045
InChI-Schlüssel UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC-Name Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) oxide
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1641
Merck Index 14,5883
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water alcohol,ether,acetone,alkali,ammonia.Soluble in most acids.
Formelmasse 216.59
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Dichte 11.14 g/mL