Learn More
Quecksilber(II)-oxid, rot, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
39.25 CHF - 344.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 21908-53-2
Fórmula molecular HgO
Peso molecular (g/mol) 216.59
Número MDL MFCD00011045
Clave InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
Nombre IUPAC Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11423217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.18
50 g
39.25 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11433217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.30
250 g
124.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11413217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.0B
1000 g
344.00 CHF
1000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mercury(II) oxide is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(II)-oxid wird in Unterwasser- und Porzellanfarben, Trockenbatterien, chemischen Reagenzien und topischen Antiseptika verwendet. Es ist ein bedeutender Teil der Quecksilberproduktion. Es ist zweckdienlich bei der Ableitung eines quecksilberbasierten Supraleiters. Es wird ebenfalls als Fotooxidant für die photochemische Oxidation von primären aromatischen Aminen zu den entsprechenden azoaromatischen Verbindungen eingesetzt. Es ist auch ein wesentliches Material für die Vorbereitung von Kathoden in Quecksilberbatterien.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, unlöslich in Alkohol, Äther, Aceton und Ammoniak.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Hypophosphorsäure, Kraftstoffen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, brennbaren Materialien, organischen Materialien und Phenolen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann vermutlich die Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:QUECKSILBEROXID
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OW8750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(II)-oxid, rot, 99 %, Thermo Scientific Chemicals