Learn More
Quecksilber(II)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11346927
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11346927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010810.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21908-53-2
Summenformel HgO
Molekulargewicht (g/mol) 216.59
MDL-Nummer MFCD00011045
InChI-Schlüssel UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC-Name Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) oxide
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Farbe Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water. insoluble in alcohol,ether,acetone and ammonia.
Formelmasse 216.59
Geruch Odorless
Aussehen Dark orange powder
Dichte 11.14